Learn More
Invitrogen™ CPM (7-Diéthylamino-3-(4‘-Maleimidyphenyl)-4-Methylcoumarine)
Code produit 11590296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11590296 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11590296 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D346
 Article restreint
En stock
The thiol-reactive coumarin, CPM is very weakly fluorescent until reacted with thiols producing a conjugate with excitation/emission maxima of ∼384/470 nm.
The thiol-reactive coumarin, CPM is very weakly fluorescent until reacted with thiols producing a conjugate with excitation/emission maxima of ∼384/470 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description CPM (7-diéthylamino-3-(4’-maleimidyphényl)-4-méthylcoumarine), 25 mg, solide, colorant méthylcoumarine, poids moléculaire de 402,45, réactivité chimique au thiol, longueur d’onde d’excitation/émission de 384/470nm, utilisé pour le marquage de la chimie, le marquage des protéines et la réticulation
Formule Solide
À utiliser avec (application) Marquage de la chimie, marquage et réticulation des protéines
Quantité 25 mg
Type de produit CPM
Poids moléculaire 402,45 kDa
Contenu et stockage Stocker dans un congélateur (-5°C à -30°C) à l’abri de la lumière.
Réactivité chimique Thiol
Conditions d’expédition Température ambiante
Groupement de réactifs Maléimide
Marqueur ou colorant Méthylcoumarine
Type d’étiquette Colorants classiques
Couleur Jaune
Émission 470 nm
Excitation 384 nm