Learn More
R&D Systems™ CPT 11
Code produit 18752534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18752534 10 mg 10mg
18712624 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18752534 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2688/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.68€
    239.40€ / 10mg
    Économisez 25.28€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA topoisomerase I inhibitor; antitumor
Inhibitor of DNA topoisomerase I that displays antitumor activity against a range of tumor types. Active metabolite available ( SN 38, Cat. No. 2684).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100286-90-6
Formule moléculaire C33H39ClN4O6
Spécification
Nom chimique ou matériau CPT 11
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 623.14
Pureté >99%
Poids moléculaire 623.15