Learn More
Isofield™ Gants stériles en latex CR++ pour salles blanches - Compatibles avec les grades A/B
BIOPHARMA
Code produit 18845311
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
100 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
18845311 8 100 paires
30178820 6,5 100 paires
18825311 7 100 paires
18835311 7,5 100 paires
30178893 8,5 100 paires
18855311 9 100 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 18845311 Fournisseur Isofield™ Code fournisseur 1036080
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Protection intégrale des épaules pour GMP Notes A et B, ISO Salles blanches de classe 4. Ce gant en latex ultra long et propre est lavé trois fois à l'eau déminéralisée et sa surface est suffisamment lisse pour être enfilé deux fois. Chaque lot de CR++ est testé pour les endotoxines et présente de très faibles niveaux de protéines détectables.
  • Gants stériles en latex pour salle blanche
  • 600 mm (24 in) longueur aux épaules
  • Main droite / main gauche
  • Couleur naturelle
  • Paume et doigts texturés
  • Manchette à bord roulé
  • Faibles niveaux d’endotoxines
  • Irradiation gamma, minimum 25 kGy
  • Niveau d'assurance de stérilité 10-6
  • Taux de protéines inférieur à 50 μg/g
  • Sachets d'encre résistants à l'IPA
  • Niveau de qualité acceptable (AQL) 0,65
  • Faible nombre de particules ≥ 0,5 μm (comptes/ cm² ) < 1200
  • Protection contre les projections chimiques de type B (K, P, T)
Conformité technique et documentaire
  • Certificats d'analyse (COA), de conformité (COC) et d'assurance (COI) disponibles en téléchargement en ligne
  • Le code QR sur les cartons permet une récupération immédiate des documents.
  • innocuité chimique EN ISO 21420:2020
  • Taille et dextérité EN ISO 21420:2020 et EN ISO 374-2:2019
  • Fuite d'air et fuite d'eau EN ISO 374-2:2019
  • Dégradation chimique EN ISO 374-4:2019
  • Perméation chimique EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Pénétration virale EN 16604:2004
  • Test d'endotoxines EN 455-3
  • Test de validation de stérilité EN ISO 11137 Partie 2 : 2015
  • Certificat de type UE EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables de l'annexe II du règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI, en tant que produit de catégorie III
  • Certificat de type UKCA EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables du règlement relatif aux EPI (2016/425), tel qu'il a été transposé en droit britannique et modifié en tant que produit de catégorie III
Spécification
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
Accelerator Free Non
AQL 0.65
Couleur Naturel
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 7,87 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Salle blanche
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 6,69 mil
Palm Thickness (Metric) 0.18 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour salle blanche
Dimensions 8
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 4,72 mil
Épaisseur (métrique) 0.12 mm
Grip Design Texturés
Type d’emballage Paquetes de pares individuales
Longueur (impériale) 24 in
Longueur (métrique) 600 mm