Learn More
Isofield™ Gants stériles en latex CR++ pour salles blanches - Compatibles avec les grades A/B
Description
- Gants stériles en latex pour salle blanche
- 600 mm (24 in) longueur aux épaules
- Main droite / main gauche
- Couleur naturelle
- Paume et doigts texturés
- Manchette à bord roulé
- Faibles niveaux d’endotoxines
- Irradiation gamma, minimum 25 kGy
- Niveau d'assurance de stérilité 10-6
- Taux de protéines inférieur à 50 μg/g
- Sachets d'encre résistants à l'IPA
- Niveau de qualité acceptable (AQL) 0,65
- Faible nombre de particules ≥ 0,5 μm (comptes/ cm² ) < 1200
- Protection contre les projections chimiques de type B (K, P, T)
Conformité technique et documentaire
- Certificats d'analyse (COA), de conformité (COC) et d'assurance (COI) disponibles en téléchargement en ligne
- Le code QR sur les cartons permet une récupération immédiate des documents.
- innocuité chimique EN ISO 21420:2020
- Taille et dextérité EN ISO 21420:2020 et EN ISO 374-2:2019
- Fuite d'air et fuite d'eau EN ISO 374-2:2019
- Dégradation chimique EN ISO 374-4:2019
- Perméation chimique EN 16523-1:2015+A1:2018
- Pénétration virale EN 16604:2004
- Test d'endotoxines EN 455-3
- Test de validation de stérilité EN ISO 11137 Partie 2 : 2015
- Certificat de type UE EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables de l'annexe II du règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI, en tant que produit de catégorie III
- Certificat de type UKCA EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables du règlement relatif aux EPI (2016/425), tel qu'il a été transposé en droit britannique et modifié en tant que produit de catégorie III
Spécification
Spécification
| Chlorinated | Oui |
| Cleanroom Class | Classe 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | Non |
| AQL | 0.65 |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Finger Thickness (English) | 7,87 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.20 mm |
| Hand | Spécifique |
| Afficher plus |