Learn More
Micronova™ Ruban pour salles blanches CR100 PC™, rouge
Code produit 30694853 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
1 in
Conditionnement:
36 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Conditionnement
30694853 1 in 36 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30694853 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur CR100PC1RE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00€
    615.06€ / 36 pièces
    Économisez 44.94€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Spécialement traités pour les applications en salles blanches et autour des salles blanches
  • En vinyle avec adhésif en caoutchouc synthétique qui assure un décollement propre des résidus sur la surface des cartouches pour portoirs et sur la plupart des surfaces de travail en salle blanche
  • Idéal pour coller et étanchéifier les surfaces incurvées et irrégulières
  • Finition mate inscriptible avec un stylo pour salle blanche
  • Conditionnement individuel dans un sac en polyéthylène
Informations sur la commande
Disponible en rouleaux de couleur rouge, jaune, blanc, noir, marron, bleu foncé, vert foncé, bleu clair, vert clair, orange, violet et transparent de 36 yard (33 m). Contactez votre représentant du service clients Fisher Safety au 1-800-772-6733 pour obtenir des informations sur les couleurs non indiquées ici.
Spécification
Certifications/Conformité PPP-T-66E, CID A-A 1689A
Type d’adhésif Repositionable Rubber
Revêtement Vinyl
Couleur Rouge
Finition Mat
Format Roll
Matériau Vinyle, Caoutchouc synthétique
Type de produit Rouleau pour salle blanche
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étanchéité, codage couleur, étiquetage, création de lots
Sans latex No
Quantité À l’unité
Dimensions (L x l) 36 yd. x 1 in.
Longueur (impériale) 36 yd
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm