Learn More
Code Corporation™ Lecteur de codes-barres CR1100
Description
- Automatisez vos opérations avec le CR1100.
- Alliant une robustesse de qualité industrielle à une fonctionnalité de qualité grand public, vous bénéficiez d'une expérience fluide à chaque numérisation.
- Découvrez d'autres types de codes-barres grâce à la technologie optique brevetée à double champ.
- Bénéficiez d'une protection supplémentaire contre la poussière et l'humidité grâce à l'indice de protection IP54.
- Léger et compact, avec une conception robuste.
- Personnalisable en fonction des besoins du flux de travail grâce à des indicateurs visuels, sonores et haptiques.
- Doté d'une puissante plateforme JavaScript pour un contrôle total de l'appareil.
Spécification
Spécification
| Description | Código Reader™ Escáner de código de barras CR1100 con soporte |
| Types de code-barre pris en charge | BC412, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI Plessey, Matrix 2 of 5, NEC 2 of 5, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC / EAN / JAN, PharmacodeCodablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417Aztec Code, Data Matrix, Data Matrix Rectangular Ext'n, GoCode&trade, (prorietary--add'l license req'd), Grid Matrix, HanXin Code, Micro QR Code, QR Code, QR Model 1Australian Post, Canada Post, Itelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Post-Net, UK Royal Mail, UPU ID-tags |
| Méthode de transfert de donnée | USB 2.0 (Génétique HID HID Contrôleur, port COM virtuel, RS232 |
| Hauteur (métrique) | 30 mm |
| Hauteur (impériale) | 1,2 in |
| Largeur (métrique) | 53 mm |
| Largeur (impériale) | 2,1 in |
| Profondeur (métrique) | 68 mm |
| Profondeur (impériale) | 2,7 in |
| Poids (métrique) | 54 g |
| Afficher plus |