Learn More
Code Corporation™ Lecteur de codes-barres filaire portable CR1500 avec support pour codes 1D, 2D ou QR
Code produit 17970002 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
USB
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion Conditionnement
17970002 USB 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17970002 Fournisseur Code Corporation™ Code fournisseur 176511
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Gagnez un temps précieux grâce à cette solution de numérisation rapide et fiable : le CR1500 et son support. Ce lecteur de codes-barres omnidirectionnel élimine les repositionnements et les relectures fastidieuses des codes-barres 1D et 2D ayant subi des conditions difficiles.
  • Compact, léger et robuste pour résister aux environnements industriels les plus difficiles
  • Bénéficiez d'une numérisation rapide et facile grâce à un moteur de numérisation haute performance et un ciblage intuitif.
  • Lecture des codes-barres haute densité et grand champ avec un seul appareil grâce à une optique à double champ.
  • Le boîtier sans PVC est certifié IP54 pour protéger contre les agents de nettoyage chimiques agressifs, la poussière et les infiltrations d'eau.
  • Numérisation intelligente dans un format compact : l'un des plus petits lecteurs de codes-barres du marché
  • Comprend : lecteur de codes-barres CR1500, support et câble de 1,8 m USB Câble
  • Garantie limitée de 5 ans
Spécification
Hauteur (métrique) 132.1 mm
Hauteur (impériale) 5,2 in
Largeur (métrique) 50.8 mm
Largeur (impériale) 2 in
Profondeur (métrique) 76.2 mm
Profondeur (impériale) 3 in
Poids (métrique) 116 g
Poids (impériale) 0.26 lb.
Vision du champ Champ à haute densité : 30° Horizontal par 20° Vertical, grand champ : 50° Horizontal par 33,5° Verticale
Comprend Lecteur CR1500, support, 1,8 m USB Câble
Type Lecteur de code-barres
Type de connexion USB
Mémoire pour les données 1 Mo de mémoire flash NOR, 16 Mo de RAM
Alimentation électrique USB
Résolution Champ haute densité : 960 x 640 ; Champ large : 960 x 640
Alternate Part Number CR1500-K201-C500-US3-C286