Learn More
Code Corporation™ Pile CR2700
Code produit 17950002 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de batterie:
CRA-B27-C286
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de batterie Conditionnement
17950002 CRA-B27-C286 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17950002 Fournisseur Code Corporation™ Code fournisseur 176694
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Conservez votre code Reader™ 2700 avec cette batterie dotée d'un indicateur de puissance intégré.
  • Conservez votre code Reader™ 2700 avec cette batterie dotée d'un indicateur de puissance intégré.
  • Ajoutez des batteries supplémentaires à votre solution de numérisation pour éviter toute panne de courant lorsque vous en avez besoin.
Spécification
Type de produit Batterie
Type de batterie CRA-B27-C286
Rechargeable Oui
À utiliser avec (équipement) Scanner de codes-barres CR2700
Quantité 1 de chaque
Dimensions (L x l x H) 3 x 2,5 x 0,5 in
Longueur (impériale) 3 in
Longueur (métrique) 76.20 mm
Largeur (impériale) 2,5 in
Largeur (métrique) 63.50 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 12.70 mm