Learn More
Code Corporation™ Lecteur de codes-barres portable sans fil Bluetooth CR2700 avec station de charge
Code produit 17943862 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
Connexion Bluetooth
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion Conditionnement
17943862 Connexion Bluetooth 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17943862 Fournisseur Code Corporation™ Code fournisseur 176518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00€
    1125.18€ / 1 pièces
    Économisez 184.82€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Lisez plus facilement les codes-barres, qu'ils soient larges ou petits, grâce à ce lecteur de codes-barres ultra-rapide. Bénéficiez de performances exceptionnelles grâce à un scanner omnidirectionnel performant capable de lire même les codes-barres endommagés. Le kit comprend une station de recharge.
  • Le kit comprend tout ce dont vous avez besoin pour démarrer vos processus de numérisation : Scanner CR2700 Version Palm, B27 batterie, station de charge par induction avec support de bureau et câble de 1,8 m USB Câble de chargement
  • Utilisations B27 batteries avec indicateur de puissance intégré
  • Indice de protection IP65 contre la pénétration de poussière et de liquide. CodeShield™ boîtier pour désinfectant et nettoyage chimique
  • Performances de lecture inégalées sur les surfaces courbes et brillantes. USB, Bluetooth™ 5 Faible consommation d'énergie (pour une sécurité des données renforcée, une autonomie prolongée et moins de temps d'arrêt)
  • Retour visuel, sonore et haptique personnalisable grâce à plusieurs boutons programmables
  • Identifiez les éventuels problèmes : Suivi des dates de maintenance et des statistiques de batterie pour faciliter le déploiement et la gestion du parc de scanners par les équipes informatiques.
Spécification
Hauteur (métrique) 28 mm
Hauteur (impériale) 1,1 in
Largeur (métrique) 53.34 mm
Largeur (impériale) 2,1 in
Profondeur (métrique) 131 mm
Profondeur (impériale) 5,2 in
Poids (métrique) 131 g
Poids (impériale) 0.29 lb.
Vision du champ Champ à haute densité : 30° Horizontal par 20° Vertical, grand champ : 50° Horizontal par 33,5° Verticale
Comprend Scanner CR2700 Version Palm, B27 Batterie, station de charge par induction avec support de bureau, 1,8 m. USB Câble de chargement
Type Lecteur de code-barres
Type de connexion Connexion Bluetooth
Mémoire pour les données 1 Mo de mémoire flash NOR, 16 Mo de RAM
Alimentation électrique Batterie rechargeable
Résolution Champ haute densité : 960 x 640 ; Champ large : 960 x 640
Alternate Part Number CR2701-200-A272-C36-MB6-C286