Learn More
Code Corporation™ Lecteur de codes-barres portable sans fil CR2700 avec station de charge Bluetooth
Code produit 17953862 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
Connexion Bluetooth
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion Conditionnement
17953862 Connexion Bluetooth 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17953862 Fournisseur Code Corporation™ Code fournisseur 176516
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00€
    1166.32€ / 1 pièces
    Économisez 133.68€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Lisez facilement les codes-barres larges et petits grâce au lecteur de codes-barres portable ultra-rapide CR2700. Ce scanner omnidirectionnel performant élimine les repositionnements et les relectures fastidieuses des codes-barres. Le kit comprend une station de recharge.
  • Utilisez ce kit complet pour démarrer vos processus de numérisation.
  • Inclut tout ce dont vous avez besoin pour configurer un flux de travail de numérisation.
  • Utilisations B27 batteries avec indicateur de puissance intégré
  • Indice de protection IP65 contre la poussière et les liquides
  • CodeShield™ boîtier pour désinfectant et nettoyage chimique
  • Performances de lecture inégalées sur les surfaces courbes et brillantes
  • USB, Bluetooth™5 Low Energy (pour une sécurité des données améliorée, une autonomie de batterie prolongée et moins de temps d'arrêt)
  • Retour d'information visuel, sonore et haptique personnalisable grâce à plusieurs boutons programmables
  • Identifiez les éventuels problèmes : Suivi des dates de maintenance et des statistiques de batterie pour faciliter le déploiement et la gestion du parc de scanners par les équipes informatiques.
Spécification
Hauteur (métrique) 135 mm
Hauteur (impériale) 5,3 in
Largeur (métrique) 53.34 mm
Largeur (impériale) 2,1 in
Profondeur (métrique) 131 mm
Profondeur (impériale) 5,2 in
Poids (métrique) 177 g
Poids (impériale) 0.29 lb.
Vision du champ Champ à haute densité : 30° Horizontal par 20° Vertical, grand champ : 50° Horizontal par 33,5° Verticale
Comprend Version avec poignée pour scanner CR2700, B27 Batterie, station de charge par induction avec support de bureau, 1,8 m. USB Câble de chargement
Type Lecteur de code-barres
Type de connexion Connexion Bluetooth
Mémoire pour les données 1 Mo de mémoire flash NOR, 16 Mo de RAM
Alimentation électrique Batterie rechargeable
Résolution Champ haute densité : 960 x 640 ; Champ large : 960 x 640
Alternate Part Number CR2702-200-A272-C36-MB6-C286