Learn More
Abnova™ CRBN 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Código de producto. 16119762
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
16119762 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16119762 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00051185T01.100uL
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Human overexpression lysate
Especificaciones
Lignée cellulaire 293T
À utiliser avec (application) Western Blot
Description CRBN 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Numéro d’ordre du gène NM_016302.2
Poids moléculaire Theoretical M.W. 48.73kDa
Plasmide pCMV-CRBN full-length
Test du contrôle qualité Transient overexpression cell lysate was tested with anti-CRBN antibody (Mfr. No. H00051185-B01) by Western Blot.
Quantité 100 μl
Tampon de stockage Tampon d’échantillonnage 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS 2 %, glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 300 mM, bleu de bromophénol 0,01 %)
Espèces hôtes Human
Contenu et stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 100UL CRBN 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.