Learn More
Créatine, anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478077 25 g 25g
11488077 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11478077 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17477.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.42€
    40.65€ / 25g
    Économisez 8.77€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 57-00-1 | C4H9N3O2 | 131.135 g/mol
Creatine is involved in the rapid production of ATP associated with creatine kinases in skeletal muscle tissue. Creatine may be used as a supplement to study its mechanism of action. It acts as a nutraceutical and a neuroprotective agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La créatine participe à la production rapide d’ATP associée aux kinases créatines dans les tissus musculaires squelettiques. La créatine peut être utilisée comme supplément pour étudier son mécanisme d’action. Elle agit comme un agent nutraceutique et neuroprotecteur.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-00-1
Formule moléculaire C4H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 131.135
Numéro MDL MFCD00004282
Clé InChI CVSVTCORWBXHQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme creatine, creatin, kreatin, krebiozon, n-amidinosarcosine, n-methyl-n-guanylglycine, methylglycocyamine, 2-1-methylguanidino acetic acid, creatine, hydrate, alpha-methylguanido acetic acid
CID PubChem 586
ChEBI CHEBI:16919
Nom IUPAC 2-acide [carbamimidoyl(méthyl)amino]acétique
SMILES CN(CC(=O)O)C(=N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Creatine
Note relative au nom anhydrous
Point de fusion ∼290°C (decomposition)
Densité 1.33
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 25 g
Beilstein 907175
Merck Index 14,2568
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 131.13
Pourcentage de pureté 98%