Learn More
Creatine, MedChemExpress
Code produit 16452678
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16452678 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16452678 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW010388
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Creatine, an endogenous amino acid derivative, plays an important role in cellular energy, especially in muscle and brain.
Creatine, an endogenous amino acid derivative, plays an important role in cellular energy, especially in muscle and brain.
Spécification
Nom chimique ou matériau Creatine
CAS 57-00-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H9N3O2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité H2O : 6.25 mg/mL (47.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CN(C)C(N)=N
Poids moléculaire (g/mol) 131.14
Poids de la formule 131.14
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism