Learn More
Créatine monohydrate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11431607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11431607 100 g 100g
11441607 500 g 500g
11451607 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11431607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25009.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.47€
    49.65€ / 100g
    Économisez 9.82€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6020-87-7 | C4H11N3O3 | 149.15 g/mol
Creatine monohydrate is involved in rapid ATP production primarily in skeletal muscle tissue via the action of creatine kinase(s). It may be used as a supplement to study its uptake mechanism and metabolism of action. It is used in the treatment of neuromuscular diseases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau (17 g/l) à 20°C. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6020-87-7
Formule moléculaire C4H11N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 149.15
Numéro MDL MFCD00071582
Clé InChI MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme creatine monohydrate, creatine hydrate, 2-1-methylguanidino acetic acid hydrate, creatine, monohydrate, creatinemonohydrate, unii-9603ln7r2q, glycine, n-aminoiminomethyl-n-methyl-, monohydrate, n-amidinosarcosine monohydrate, n-aminoiminomethyl-n-methylglycine monohydrate, creapure
CID PubChem 80116
Nom IUPAC 2-[carbamimidoyl(méthyl)amino]acétique;hydrate
SMILES CN(CC(=O)O)C(=N)N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Creatine monohydrate
Point de fusion ∼292°C (decomposition)
pH 6.9
Odeur Weak
Quantité 100 g
Beilstein 907175
Merck Index 14,2568
Informations sur la solubilité Soluble in water (17g/L) at 20°C. Insoluble in ether.
Poids de la formule 149.15 (131.13 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%