Learn More
Créatine monohydrate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10783421 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10783421 100 g Flacon en verre 100g
10387980 25 g Flacon en verre 25g
10209163 500 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10783421 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 226791000
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
La créatine monohydraté, nº CAS 6020-87-7, est la forme monohydratée de la créatine, un acide aminé présent principalement dans les cellules musculaires squelettiques qui est importante pour le réapprovisionnement rapide en énergie.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La créatine est un acide aminé fabriqué naturellement par le corps qui peut également être acquis par la consommation alimentaire
  • Elle est principalement stockée dans les tissus musculaires squelettiques
  • La créatine est stockée sous forme de phosphate et, lors de l’épuisement des dépôts d’ATP, la phosphocréatine est capable de donner des groupes de phosphates pour réapprovisionner rapidement l’ATP
  • La supplémentation en créatine peut être bénéfique comme traitement de la maladie, en particulier dans les maladies de perte musculaire, y compris le cancer et les maladies chroniques
Applications
  • La créatine peut être utilisée en laboratoire pour étudier son potentiel d’utilisation comme traitement des maladies métaboliques et musculaires
  • La créatine s’est avérée présenter des effets antitumoraux, antiviraux et antidiabétiques
  • Elle est également utilisée en laboratoire pour étudier les troubles neurologiques et c’est également un neuroprotecteur contre les conditions hypoxiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6020-87-7
Formule moléculaire C4H9N3O2·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 149.15
Numéro MDL MFCD00071582
Clé InChI MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme creatine monohydrate, creatine hydrate, 2-1-methylguanidino acetic acid hydrate, creatine, monohydrate, creatinemonohydrate, unii-9603ln7r2q, glycine, n-aminoiminomethyl-n-methyl-, monohydrate, n-amidinosarcosine monohydrate, n-aminoiminomethyl-n-methylglycine monohydrate, creapure
CID PubChem 80116
Nom IUPAC 2-[carbamimidoyl(méthyl)amino]acétique;hydrate
SMILES CN(CC(=O)O)C(=N)N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Creatine monohydrate
Point de fusion 292.0°C
Couleur Blanc à jaune
Résidus d’allumage 1% max.
Perte à la dessiccation 12.6% max. (105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (on dry substance) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC(=NH)N(CH3)CH2CO2H·H2O
Quantité 100 g
Beilstein 04, 363
Merck Index 14, 2568
Informations sur la solubilité (1% in water) Clear colorless to light yellow
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline