Learn More
monohydrate de créatine, TRC
Code produit 30361887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30361887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30361887 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC7815101G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Creatine hydrate
CAS 6020-87-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C4 H9 N3 O2 . H2 O
Quantité 1 g
Synonyme Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-, hydrate (1:1), Creatine, monohydrate (8CI), Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-, monohydrate (9CI), Creapure
Formule InChI InChI=1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2
SMILES O.CN(CC(=O)O)C(=N)N
Nom IUPAC acide 2-[carbamidoyl(méthyl)amino]acétique ;hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 149.15
Poids de la formule 149.08
Pourcentage de pureté >95