Learn More
monohydrate de créatine, TRC
Code produit 30352747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30352747 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30352747 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC781510500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Creatine hydrate
CAS 6020-87-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C4 H9 N3 O2 . H2 O
Quantité 500 mg
Synonyme Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-, hydrate (1:1), Creatine, monohydrate (8CI), Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-, monohydrate (9CI), Creapure
Formule InChI InChI=1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2
SMILES O.CN(CC(=O)O)C(=N)N
Nom IUPAC acide 2-[carbamidoyl(méthyl)amino]acétique ;hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 149.15
Poids de la formule 149.08
Pourcentage de pureté >95