Learn More
Melford Phosphate de créatine
Code produit 30018198
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30018198 1 kg 1kg
30018197 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018198 Fournisseur Melford Code fournisseur C703001000.0
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
Formule moléculaire : C4H8N3O5PNa2. 4H2O, Masse moléculaire : 327,14, Numéro CAS : 922-32-7
Spécification
CAS 922-32-7
Formule moléculaire C4H8N3O5PNa2-4H2O
Quantité 1 kg