Learn More
Créatine, TRC
Code produit 17967454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17967454 2.5 g 2.50g
17948314 1 g 1g
17917354 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17967454 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC7814832.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-00-1
Formule moléculaire C4 H9 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 131.13
Synonyme Creatine (8CI), N-(Aminoiminomethyl)-N-methylglycine, 2-(1-Methylguanidino)acetic acid, Cosmocair C 100, Kre-Alkalyn, Methylguanidoacetic acid, N-Methyl-N-guanylglycine, NSC 8752, Neotine, Phosphagen, Tego Cosmo C 100, [N-(Amidino)-N-methylamino]acetic acid
Nom IUPAC Acide 2-[carbamimidoyl(méthyl)amino]acétique
SMILES CN(CC(=O)O)C(=N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Creatine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H9N3O2/c1-7(4(5)6)2-3(8)9/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9)
Poids de la formule 131.0695
Pourcentage de pureté >95%