Learn More
Melford Créatinine
Description
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
- Numéro CAS : 60-27-5
- Formulemoléculaire:C₄H₇N₃O
- Masse moléculaire : 113,12
Spécification
Spécification
| CAS | 60-27-5 |
| Formule moléculaire | C4H7N3O |
| Quantité | 100 g |