Learn More
Créatinine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446296 50 g 50g
11436296 10 g 10g
11456296 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11446296 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23097.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.04€
    85.65€ / 50g
    Économisez 18.39€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 60-27-5 | C4H7N3O | 113.12 g/mol
Creatinine levels in blood and urine may be used to calculate the creatinine clearance (CrCl), which reflects the glomerular filtration rate (GFR), an important clinical index of renal function. It is a substrate for creatininase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les taux de créatinine dans le sang et l’urine peuvent être utilisés pour calculer la clairance de la créatinine (ClCr), qui reflète le débit de filtration glomérulaire (DFG), un indice clinique important de la fonction rénale. C’est un substrat de la créatininase.
Solubilité
Soluble dans l’eau (90 mg/ml à 20°C), l’alcool (légèrement) et l’éthanol (légèrement). Insoluble dans l’acétone et le chloroforme.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-27-5
Formule moléculaire C4H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 113.12
Numéro MDL MFCD00059730
Clé InChI DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme creatinine, 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one, 1-methylglycocyamidine, 1-methylhydantoin-2-imide, creatinine,heated, 4h-imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl, 2-amino-1-methylimidazolin-4-one, creatinina, kreatinin, unii-ayi8ex34eu
CID PubChem 588
ChEBI CHEBI:16737
Nom IUPAC 2-amino-3-méthyl-4H-imidazol-5-one
SMILES CN1CC(=O)N=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau Creatinine
Point de fusion ∼255°C (decomposition)
pH 7.5 to 8.5
Odeur Odorless
Quantité 50 g
Beilstein 112061
Merck Index 14,2569
Informations sur la solubilité Soluble in water (90mg/ml at 20°C),alcohol (slightly),and ethanol (slightly). Insoluble in acetone,and chloroform.
Poids de la formule 113.12
Pourcentage de pureté 98%