Learn More
Créatinine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10033160 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10033160 50 g Flacon en verre 50g
10553401 25 g Flacon en verre 25g
11916261 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10033160 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 228940500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 60-27-5 | C4H7N3O | 113.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-27-5
Formule moléculaire C4H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 113.12
Clé InChI DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme creatinine, 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one, 1-methylglycocyamidine, 1-methylhydantoin-2-imide, creatinine,heated, 4h-imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl, 2-amino-1-methylimidazolin-4-one, creatinina, kreatinin, unii-ayi8ex34eu
CID PubChem 588
ChEBI CHEBI:16737
Nom IUPAC 2-amino-3-méthyl-4H-imidazol-5-one
SMILES CN1CC(=O)N=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau Creatinine
Point de fusion 255.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 290°C
Perte à la dessiccation 0.5% (105°C) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Beilstein 24,245
Merck Index 15,2557
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless to slightly yellow
Poids de la formule 113.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline