Learn More
Creatinine, MedChemExpress
Code produit 16482199
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16482199 1 g
16410968 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16482199 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0504
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Creatinine(NSC13123) is a break-down product of creatine phosphate in muscle, and is usually produced at a fairly constant rate by the body.
Creatinine(NSC13123) is a break-down product of creatine phosphate in muscle, and is usually produced at a fairly constant rate by the body.
Spécification
Nom chimique ou matériau Creatinine
Forme physique Solid
CAS 60-27-5
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H7N3O
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonyme NSC13123
Informations sur la solubilité H2O : 33.33 mg/mL (294.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2.5 mg/mL (22.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(N)N(C)C1
Poids moléculaire (g/mol) 113.12
Poids de la formule 113.12
Pourcentage de pureté 99.87%
Qualité Research