Description
- La créatinine est un marqueur utile pour normaliser les niveaux d’autres molécules présentes dans l’urine
- La créatinine est un marqueur utile pour normaliser les niveaux d’autres molécules présentes dans l’urine
- Un niveau de créatinine altéré peut être associé à des conditions se traduisant par une diminution du débit sanguin rénal, telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | CREATININE |
| Point de fusion | 295 °C (littérature) |
| Couleur | Blanc |
| Formule linéaire | C4H7N3O |
| Quantité | 100 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans 12 parts d’eau ; légèrement soluble dans l’éthanol ; pratiquement insoluble en acétone, éther, chloroforme. |
| Poids de la formule | 113.1 |
| Pourcentage de pureté | 98,5 à 102,0 % |
| Qualité | Anhydre |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Creatinine Anhydrous
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one