Learn More
Créatinine, TRC
Code produit 30007162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007162 1 g 1g
30003534 50 mg 50mg
30003816 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007162 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC7815001G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-27-5
Formule moléculaire C4 H7 N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 113.118
Synonyme 4H-Imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl-, Creatinine (8CI), 1-Methylglycocyamidine, 1-Methylhydantoin-2-imide, 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydroimidazol-4-one, 2-Amino-1-methylimidazolin-4-one, NSC 13123, TEGO Cosmo C 250
Nom IUPAC 2-amino-3-méthyl-4H-imidazol-5-one
SMILES CN1CC(=O)N=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau Creatinine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
Poids de la formule 113.059
Pourcentage de pureté >95%