Learn More
Invitrogen™ Creatinine Urinary Detection Kit
Code produit 15783779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 96 tests
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15783779 2 x 96 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15783779 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EIACUN
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Plaques à 96 puits, étalon, autres réactifs et tampons spécifiques au dosage et fiche technique spécifique au lot.
Doser les niveaux de créatinine urinaire dans l’urine humaine, de singe, de chien et de rat.
Le kit de détection de créatinine dans l’urine, à usage de recherche uniquement, est un test colorimétrique conçu pour la quantification et la détection de la créatinine dans les échantillons d’urine humaine, de rat, de chien et de singe. Les échantillons d’urine de souris ne sont pas compatibles avec l’utilisation de ce dosage pour la détection du taux de filtration glomérulaire (clairance de la créatinine).
Ce kit complet prêt à l’emploi comprend une ou plusieurs plaques transparentes à 96 puits, un étalon de créatinine, un réactif de détection de créatinine et d’autres composants pour effectuer le dosage. Ce kit nécessite l’utilisation d’un lecteur de microplaques à 96 puits capable de lire la densité optique à 490 nm, de préférence avec une correction comprise entre 570 et 590 nm.
Caractéristiques de performance
• Type de dosage : kit de détection colorimétrique
• Types d’échantillons : échantillons d’urine humaine, de rat, de chien et de singe
• Sensibilité : 0,019 mg/dl
• Plage de la courbe standard : 0,3–20 mg/dl
• Réactivité : indépendante de l’espèce
Contexte
La créatinine (2-amino-1-méthyl-5H-imadazol-4-one) est un métabolite de la phosphocréatine (p-créatine), une molécule utilisée comme stockage pour le phosphate à haute énergie qui peut être utilisé par les tissus pour la production d’ATP. La créatine provient de l’alimentation ou est synthétisée à partir des acides aminés arginine, glycine et méthionine. Ceci se produit dans les reins et le foie, bien que d’autres systèmes organiques puissent être impliqués et des différences spécifiques à l’espèce peuvent exister. La créatine et la p-créatine sont transformées de façon non enzymatique en créatinine métabolite qui se diffuse dans le sang et est excrétée par les reins. In vivo, cette conversion semble irréversible et in vitro, elle est favorisée par des températures plus élevées et un pH plus faible. La créatinine se forme spontanément à partir de la p-créatine. Ce dosage est destiné à mesurer la créatinine à partir d’un large éventail de sources.
Principe du dosage
Le kit de détection de créatinine dans l’urine est conçu pour mesurer quantitativement la créatinine présente dans les échantillons d’urine. Un étalon de créatinine est fourni pour générer une courbe d’étalonnage pour le dosage et tous les échantillons doivent être lus à partir de la courbe d’étalonnage. Les étalons ou les échantillons dilués sont pipetés dans une plaque de microtitration transparente. La réaction produisant la couleur est déclenchée par le réactif de détection de créatinine, qui est pipeté dans chaque puits. Après une courte incubation, l’intensité de la couleur générée est détectée dans un lecteur de plaques de microtitration capable de mesurer la longueur d’onde de 490 nm. La réaction de Jaffe utilisée dans ce kit a été modifiée pour lire les niveaux de créatinine dans l’urine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Plaques à 96 puits, étalons, autres réactifs de dosage, tampons et fiche technique spécifique au lot.
Stocker à –20°C.
Méthode de détection Colorimétrique
Format du kit d’immunoessai Kit de détection
Type de produit Kit de détection de créatinine dans l’urine
Type d’échantillon Urine
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Identification génétique (Entrez) Non codant
Symbole de gène(s) Non codant
Quantité 2 x 96 tests
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Kit cible nommé Créatinine urinaire