Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de crésol, niveau indicateur, pur
Code produit 10467740 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10467740 5 g Flacon en verre -
10103350 25 g Flacon en verre 25g
10704294 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10467740 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 151380050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1733-12-6 | C21H18O5S | 382.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1733-12-6
Formule moléculaire C21H18O5S
Poids moléculaire (g/mol) 382.43
Numéro MDL MFCD00005878
Clé InChI OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 73013
ChEBI CHEBI:86218
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
SMILES CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cresol Red
Point de fusion 290.0°C
Beilstein 19, 91
Merck Index 15, 2568
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dil. acids, dil. alkalies and ethanol,, insoluble in diethyl ether, benzene
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 382.42
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 1500 min. (572nm, in 0.01N NaOH)
Intervalle de transition visuelle from pH 7.0 (orange) to pH 8.8 (purple)
Couleur Marron-rouge ou vert
Quantité 5 g
Forme physique Poudre