Learn More
Rouge de crésol, pur, indicateur de niveau, solide, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point de fusion | 290°C |
| CAS | 1733-12-6 |
| Formule moléculaire | C21H18O5S |
| Numéro MDL | 5878 |
| Poids de la formule | 382.42g/mol |
| Conditionnement | Cuve en verre |
| Couleur | Vert |
| Quantité | 5 g |
| Forme physique | Poudre |