Learn More
MedChemExpress Violet de crésyle (acétate)
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Quantité | 100 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 1 mg/mL (3.11 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 0.67 mg/mL (2.09 mM; Need ultrasonic) |
| Poids moléculaire | 321.33 g/mol |
| CAS | 10510-54-0 |