Learn More
Thermo Scientific Chemicals Violet de crésyle (acétate)
Code produit 15436319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436319 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15436319 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64318.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.84€
    117.65€ / 10g
    Économisez 27.19€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Coloration des cellules nerveuses et des tissus
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le violet de crésyle (acétate) est utilisé comme colorant pour les cellules nerveuses et la section de moelle épinière tissulaire, la paraffine pour cellules nerveuses et les granules. Il est également utile pour mesurer l’activité du complexe pyruvate déshydrogénase lorsque son acétylation est associée à l’ACE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cresyl Violet acetate
Point de fusion 140°C to 143°C
CAS 10510-54-0
Formule moléculaire C18H15N3O3
Numéro MDL MFCD00013151,MFCD00013151
Synonyme 9-Amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt; Cresyl echt violet
Couleur Noir à vert
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol. Insoluble in acetone.
Quantité 10 g
Clé InChI XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
Forme physique Poudre
SMILES CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
Nom IUPAC 8,12-diamino-10λ⁴-oxa-5-azatetraphen-10-ylium acetate
Poids moléculaire (g/mol) 321.34
CID PubChem 44134641
Poids de la formule 321.33
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cresyl Violet acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cresyl Violet acetate