Learn More
Violet de crésyl acétate, 69 %, MP Biomedicals ™
Code produit 11422112 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422112 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11422112 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215072701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.70€
    27.30€ / 1g
    Économisez 1.40€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Fourni sous forme de poudre très foncée, presque noire, avec une teneur en colorant de 98 % pour les applications en laboratoire
Spécification
Nom chimique ou matériau Cresyl violet acetate
CAS 10510-54-0
Plage de pourcentage du dosage 69%
Formule moléculaire C18H15N3O3
Numéro MDL MFCD00013151,MFCD00013151
Synonyme Cresyl Fast Violet, 9-amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt
Couleur Vert
Quantité 1 g
Clé InChI XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
Forme physique Poudre
SMILES CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
Nom IUPAC 8,12-diamino-10λ⁴-oxa-5-azatétraphène-10-ylium acétate
Poids moléculaire (g/mol) 321.34
CID PubChem 44134641
Poids de la formule 321.3
Qualité Stain biologique certifié