Learn More
Crésyl violet (acétate), pur, certifié
Code produit 10045203 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10045203 10 g Flacon en verre -
10137180 2.5 g Flacon en verre 2.50g
11916941 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10045203 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 405760100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00€
    187.65€ / 10g
    Économisez 31.35€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 10510-54-0 | C18H15N3O3 | 321.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10510-54-0
Formule moléculaire C18H15N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 321.34
Numéro MDL MFCD00013151,MFCD00013151
Clé InChI XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 44134641
SMILES CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Cresyl Violet acetate
Point de fusion 140.0°C to 143.0°C
Rapport d’absorption 0.94 to 1.2
Teneur en colorant 65% min.
Spectre IR Authentique
Lambda max. 596 to 599nm
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Noir à vert
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in aceton
Quantité 10 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Nom IUPAC Acide acétique ; 5-iminobenzo[a]phénoxazine-9-amine
Poids de la formule 321.34
Qualité Pures