Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crésyl violet (acétate), pur, coloration biologique de haute pureté
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cresyl violet acetate |
| Point de fusion | 140.0°C to 143.0°C |
| Teneur en colorant | 65% min. |
| Spectre IR | Authentique |
| Perte à la dessiccation | 20% max. (50°C) (0.05mm Hg) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Couleur | Noir à vert |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in aceton |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Poudre cristalline fine |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Cresyl Violet acetate
- Attention
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.