Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crésyl violet (acétate), pur, coloration biologique de haute pureté
Code produit 10501481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10501481 5 g 5g
10389033 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10501481 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 229630050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    98.65€ / 5g
    Économisez 20.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10510-54-0 | C18H15N3O3 | 321.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10510-54-0
Formule moléculaire C18H15N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 321.34
Numéro MDL MFCD00013151,MFCD00013151
Clé InChI XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 44134641
Nom IUPAC Acide acétique ; 5-iminobenzo[a]phénoxazine-9-amine
SMILES CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Cresyl violet acetate
Point de fusion 140.0°C to 143.0°C
Teneur en colorant 65% min.
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 20% max. (50°C) (0.05mm Hg)
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Noir à vert
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in aceton
Quantité 5 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Poids de la formule 321.34
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cresyl Violet acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.