Learn More
Phenomenex™ Bouchons sertissés avec septa, 11 mm, sans fente
Code produit 31747594 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Septum:
Caoutchouc / PTFE
Silicone / PTFE
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Septum Conditionnement
31747594 Caoutchouc / PTFE 1000 pièces
31743150 Silicone / PTFE 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31747594 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur AH01042
Expédition estimée: 25-11-2026
Accessoires pour utilisation avec des fioles de chromatographie et dans diverses applications chromatographiques.
  • Marque : Phenomenex
  • Technique : Accessoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Argent
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Matériau Aluminium
Pré-fendu No
Stérilité Stérile
Septum Caoutchouc / PTFE
Taille du bouchon 11 mm
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Bouchon