Learn More
Abnova™ CRISPLD1 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T02)
Code produit 16125423
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16125423 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16125423 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur H00083690T02.100uL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Human overexpression lysate
Spécification
Lignée cellulaire 293T
À utiliser avec (application) Western Blot
Description CRISPLD1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Numéro d’ordre du gène NM_031461
Poids moléculaire Theoretical M.W. 56.9kDa
Plasmide pCMV-CRISPLD1 full-length
Test du contrôle qualité Transient overexpression cell lysate was tested with anti-CRISPLD1 antibody (Mfr. No. H00083690-B01P) by Western Blot.
Quantité 100 μl
Tampon de stockage Tampon d’échantillonnage 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS 2 %, glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 300 mM, bleu de bromophénol 0,01 %)
Espèces hôtes Human
Contenu et stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.