Learn More
Crocétine, acide libre, > 90 %, MP Biomedicals™
Code produit 11444872 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444872 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11444872 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219354305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.70€
    89.25€ / 5mg
    Économisez 4.45€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 27876-94-4
Formule moléculaire C20H24O4
Poids moléculaire (g/mol) 328.408
Clé InChI PANKHBYNKQNAHN-MQQNZMFNSA-N
Synonyme crocetin, trans-crocetin, 8,8'-diapocarotenedioic acid, natural yellow 6, 8,8'-diapocarotene-8,8'-dioic acid, 8,8'-diapo-psi,psi-carotenedioic acid, ccris 7484, unii-20tc155l9c, 2e,4e,6e,8e,10e,12e,14e-2,6,11,15-tetramethylhexadeca-2,4,6,8,10,12,14-heptaenedioic acid, .alpha.-crocetin
CID PubChem 5281232
ChEBI CHEBI:3918
Nom IUPAC Acide (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E)-2,6,11,15-tétraméthylhexadéca-2,4,6,8,10,12,14-heptanedioïque
SMILES CC(=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)C(=O)O)C=CC=C(C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Crocetin, free acid
Couleur Orange
Plage de pourcentage du dosage >90%
Quantité 5 mg
Poids de la formule 328.4
Forme physique Poudre