Learn More
Crocétine, TRC
Code produit 30012163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012163 5 mg 5mg
30003693 10 mg 10mg
30005488 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012163 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC7949505MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27876-94-4
Formule moléculaire C20 H24 O4
Poids moléculaire (g/mol) 328.4
Synonyme 2,4,6,8,10,12,14-Hexadecaheptaenedioic acid, 2,6,11,15-tetramethyl-, (all-E)- (8CI), 8,8'-Diapo-ψ,ψ-carotenedioic acid, Crocetin (6CI), (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E)-2,6,11,15-Tetramethyl-2,4,6,8,10,12,14-hexadecaheptaenedioic acid, Apocarotenic acid, Crocetin (stable), NSC 407300, Stable crocetin, Transcrocetin, trans-Crocetin, α-Crocetin
Nom IUPAC Acide (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E)-2,6,11,15-tétraméthylhexadéca-2,4,6,8,10,12,14-heptanedioïque
SMILES C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C(=O)O)\C=C\C=C(/C)\C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Crocetin
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H24O4/c1-15(11-7-13-17(3)19(21)22)9-5-6-10-16(2)12-8-14-18(4)20(23)24/h5-14H,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24)/b6-5+,11-7+,12-8+,15-9+,16-10+,17-13+,18-14+
Poids de la formule 328.1675