Spécification
| Nom chimique ou matériau | Croconic acid |
| CAS | 488-86-8 |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 331.0°C to 334.0°C |
| Couleur | Jaune |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C5H2O5 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 4,5-Dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.