Learn More
Acide croconique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424837 1 g -
11434837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11424837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21809.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 488-86-8 | C5H2O5 | 142.066 g/mol
Croconic acid is used to prepare 1,3-bis-(2-dimethylamino-5-thienyl)croconine by reacting with dimethyl-thiophen-2-yl-amine. It is also used in organic synthesis and employed as a dye for biological research purposes. Further, it is involved in the preparation of ethers such as dimethyl croconate. In addition to this, it acts as a ligand and form coordination complexes with metals such as barium, copper, silver and lead.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide croconique est utilisé pour préparer la 1,3-bis-(2-diméthylamino-5-thiényl)croconine en réagissant avec la diméthyl-thiophène-2-yl-amine. Il est également utilisé dans la synthèse organique et utilisé comme colorant à des fins de recherche biologique. De plus, il participe à la préparation d’éthers tels que le croconate de diméthyle. En outre, il agit comme un ligand et forme des complexes de coordination avec des métaux tels que le baryum, le cuivre, l’argent et le plomb.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 488-86-8
Formule moléculaire C5H2O5
Poids moléculaire (g/mol) 142.066
Numéro MDL MFCD00181389
Clé InChI RBSLJAJQOVYTRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme croconic acid, crocic acid, 4,5-dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione, unii-6hgy35uxaa, 6hgy35uxaa, 4-cyclopentene-1,2,3-trione, 4,5-dihydroxy, croconicacid, 4,5-dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione #
CID PubChem 546874
Nom IUPAC 4,5-dihydroxycyclopent-4-ène-1,2,3-trione
SMILES C1(=C(C(=O)C(=O)C1=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Croconic acid
Point de fusion ∼280°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol.
Poids de la formule 142.07
Pourcentage de pureté 98%