Learn More
Sel disodique d’acide croconique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485876
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485876 0.25 g 0.25g
11475876 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11485876 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22235.01
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 14379-00-1 | C5Na2O5 | 186.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14379-00-1
Formule moléculaire C5Na2O5
Poids moléculaire (g/mol) 186.03
Numéro MDL MFCD00191954
Clé InChI OQXLFPHHAAAVKQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme croconic acid disodium salt, croconic acid, disodium salt, disodium trioxocyclopent-1-ene-1,2-bis olate, sodium 3,4,5-trioxocyclopent-1-ene-1,2-bis olate, 4,5-dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione disodium salt
CID PubChem 12120285
Nom IUPAC disodium ; 3,4,5-trioxocyclopentène-1,2-diolate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C1=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Croconic acid disodium salt
Point de fusion >300°C
Quantité 0.25 g
Poids de la formule 186.03
Pourcentage de pureté 97%