Learn More
Cromolyn sodium, MedChemExpress
Code produit 16450878
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16450878 5 g
16422139 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16450878 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0320A
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Cromolyn sodium (Disodium Cromoglycate; FPL-670) is an antiallergic drug. Cromolyn sodium is a GSK-3β inhibitor with an IC50 of 2.0 μM.
Cromolyn sodium (Disodium Cromoglycate
Spécification
Nom chimique ou matériau Cromolyn sodium
CAS 15826-37-6
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H14Na2O11
Quantité 5 g
Synonyme Disodium Cromoglycate FPL-670
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (97.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (48.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(COC1=C2C(C=C(C(O[Na])=O)OC2=CC=C1)=O)COC3=C4C(C=C(C(O[Na])=O)OC4=CC=C3)=O
Poids moléculaire (g/mol) 512.33
Poids de la formule 512.33
Pourcentage de pureté 98.31%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation