Learn More
Sel sodique de cromolyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456739
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456739 25 g 25g
15436739 1 g 1g
15446739 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15456739 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65122.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Stabilisateur de mastocytes qui empêche la libération d’histamine par les mastocytes
Cromolyn sodium salt is used as a mast cell stabilizer that prevents release of histamine and other pro-inflammatory mediators from mast cells. Cromolyn sodium salt is used as a chemopreventive and an anti-inflammatory agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium de Cromolyn est utilisé comme stabilisateur de mastocytes qui empêche la libération d’histamine et d’autres médiateurs pro-inflammatoires des mastocytes. Le sel de sodium de Cromolyn est utilisé comme agent chimiopréventif et anti-inflammatoire.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 100 mg/ml
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15826-37-6
Formule moléculaire C23H14Na2O11
Poids moléculaire (g/mol) 512.33
Numéro MDL MFCD00057744
Clé InChI VLARUOGDXDTHEH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cromolyn sodium, sodium cromoglycate, disodium cromoglycate, sodium cromoglicate, sodium cromolyn, gastrocrom, nasalcrom, cromoglycate disodium, natrium cromoglicat, lomudal
CID PubChem 27503
ChEBI CHEBI:128458
SMILES [Na+].[Na+].OC(COC1=C2C(=O)C=C(OC2=CC=C1)C([O-])=O)COC1=C2C(=O)C=C(OC2=CC=C1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cromolyn sodium salt
Couleur Blanc à jaune
Quantité 25 g
Merck Index 14,2590
Informations sur la solubilité Soluble in water to 100mg/ml
Nom IUPAC disodium 5-{3-[(2-carboxylato-4-oxo-4H-chromen-5-yl)oxy]-2-hydroxypropoxy}-4-oxo-4H-chromène-2-carboxylate
Poids de la formule 512.33
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cromolyn sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cromolyn sodium salt