Learn More
Croscarmellose Sodium, TRC
Code produit 17929854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17929854 25 g 25g
17918794 5 g 5g
17918024 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17929854 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC81650025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74811-65-7
Synonyme Croscarmellose Sodium∣Croscarmellose Sodium
Spécification
Nom chimique ou matériau Croscarmellose Sodium
Quantité 25 g