Learn More
Cytiva Matrice Dextrane réticulée Cytodex 1
Code produit 11319981 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
25 g
500 g
Conditionnement:
1 pièce
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11319981 25 g 25g
11389971 100 g 1 pièce
14801611 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11319981 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17044801
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cytodex 1 est un microporteur à usage général. Il convient particulièrement à la plupart des lignées cellulaires établies et à la production de virus ou de produits cellulaires à partir de cultures de cellules primaires et de tamis de cellules diploïdes normales. La culture des microporteurs est une technique qui permet la culture pratique à haut rendement des cellules dépendantes de l’ancrage. Cytodex a été spécifiquement développé pour la culture d’un large éventail de cellules animales dans des volumes de culture allant de quelques millilitres à plus de six mille litres. L’utilisation de Cytodex dans des systèmes de culture en suspension simples fournit des rendements de plusieurs millions de cellules par millilitre. Formé par le remplacement d’une matrice dextrane réticulée par des groupes DEAE chargés positivement répartis dans toute la matrice, est un microporteur à usage général.
  • Microportoir à usage général pour les lignées cellulaires dépendantes de l’ancrage les plus établies.
  • Contient des charges positives dans toute la matrice microporeuse.
  • Transparent pour un examen microscopique facile des cellules attachées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cytodex 1
Quantité 25 g
Contenu et stockage Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé.