Learn More
Cytiva Matrice Dextrane réticulée Cytodex 3
Code produit 11399971 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
10 g
500 g
Conditionnement:
1 pièce
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399971 100 g 1 pièce
11329981 10 g 1 pièce
11309981 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11399971 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17048502
 Article restreint
En stock
Cytodex 3, formé par couplage chimique d’une fine couche de collagène dénaturé à la matrice dextrane réticulée, est le microporteur de choix pour les cellules qui peuvent être difficiles à cultiver in vitro. La culture des microporteurs est une technique qui permet la culture pratique à haut rendement des cellules dépendantes de l’ancrage. Cytodex a été spécifiquement développé pour la culture d’un large éventail de cellules animales dans des volumes de culture allant de quelques millilitres à plus de six mille litres. L’utilisation de Cytodex dans des systèmes de culture en suspension simples fournit des rendements de plusieurs millions de cellules par millilitre. Formé par le remplacement d’une matrice dextrane réticulée par des groupes DEAE chargés positivement répartis dans toute la matrice, est un microporteur à usage général.
  • Conçu pour la culture de cellules primaires ou de cellules présentant une morphologie épithélioïde, en particulier de cellules à faible efficacité de placage ou de types cellulaires différenciés ou sensibles qui sont normalement difficiles à cultiver, par exemple, des hépatocytes, des cellules endocriniennes.
  • Contient une couche de collagène porcin (gélatine) dénaturé par acide à la surface de la matrice microporeuse.
  • Conçu pour produire des cellules récoltées de la plus haute viabilité.
  • Transparent pour un examen microscopique facile des cellules attachées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cytodex 3
Quantité 100 g
Contenu et stockage Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé.