Learn More
Notrax Couche de protection Dyna-Shield™ Crossrib Sof-Tred™ avec larges nervures de bordure à bordure, gris
Code produit 17722058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
1 830 x 60 cm
1 830 x 91 cm
1 830 x 122 cm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17722058 150 x 91 cm 1 pièce
17702058 91 x 60 cm 1 pièce
17742048 1 830 x 60 cm 1 pièce
17762048 1 830 x 91 cm 1 pièce
17782048 1 830 x 122 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17722058 Fournisseur Notrax Code fournisseur 406S0035GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.67€
    128.06€ / 1 pièces
    Économisez 29.61€
    18% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Notrax Crossrib Sof-Tred™ - Confort de travail exceptionnel grâce à un composé spécialement formulé de 12,7 mm d’épaisseur. La couche protectrice exclusive Dyna-Shield™ prolonge la durée de vie de 50 % par rapport au vinyle microcellulaire ord
  • Confort de travail exceptionnel grâce à un composé spécialement formulé de 127 mm d’épaisseur
  • La couche protectrice exclusive Dyna-Shield™ prolonge la durée de vie de 50 % par rapport au vinyle microcellulaire ordinaire, selon des tests effectués par un laboratoire indépendant
  • Les larges nervures latérales offrent une traction et facilitent le balayage
  • Disponibles avec des bordures jaunes le long des côtés conformes au code OSHA 1910-144
  • Les 4 côtés sont biseautés et scellés pour minimiser les risques de trébuchement
Spécification
Dimensions (L x l) 150 x 91 cm
Couleur Gris
Longueur (impériale) 59 in
Longueur (métrique) 150 cm
Matériau Vinyle microcellulaire
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 91 cm