Learn More
MedChemExpress Crosstide
Spécification
Spécification
| Pureté | 95.7% |
| CAS | 171783-05-4 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 1164.23 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : ≥ 50 mg/mL (42.95 mM) |