Learn More
Huile de croton, Thermo Scientific Chemicals
Description
Croton Oil is a natural source of phorbol, phorbol esters and glycerides of saturated fatty acids. Croton seeds are sometimes applied directly to the skin for muscle and joint pain. The main use for croton oil today is as an active ingredient in phenol-based facial peels. Dermatologists, plastic surgeons and other practitioners can vary the amount of croton oil in the peel to customize the treatment for a particular patient or skin area, such as on the neck or around the eyes. In Malaysia, people use croton oil in lamps and in soap.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’huile de croton est une source naturelle de phorbol, d’esters de phorbol et de glycérides d’acides gras saturés. Les graines de croton sont parfois appliquées directement sur la peau en cas de douleurs musculaires et articulaires. L’huile de croton est aujourd’hui principalement utilisée comme ingrédient actif dans les peelings du visage à base de phénol. Les dermatologues, les chirurgiens plastiques et autres praticiens peuvent varier la quantité d’huile de croton dans le peeling pour personnaliser le traitement en fonction du patient ou d’une zone de peau particulière, comme le cou ou le contour des yeux. En Malaisie, les gens utilisent l’huile de croton dans les lampes et le savon.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme, l’éther et l’éther de pétrole. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Fournie sous forme d’extrait brut
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Croton oil |
| Couleur | Marron à jaune |
| Point d’éclair | 74°C (165°F) |
| Odeur | Pungent |
| Quantité | 10 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol,chloroform,ether,and petroleum ether. Insoluble in water. |
| Forme physique | Huile |