Learn More
Huile de croton, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15484759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15484759 25 g 25g
15474759 10 g 10g
15494759 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15484759 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62367.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Source naturelle de phorbol, d’esters de phorbol et de glycérides d’acides gras saturés
Croton Oil is a natural source of phorbol, phorbol esters and glycerides of saturated fatty acids. Croton seeds are sometimes applied directly to the skin for muscle and joint pain. The main use for croton oil today is as an active ingredient in phenol-based facial peels. Dermatologists, plastic surgeons and other practitioners can vary the amount of croton oil in the peel to customize the treatment for a particular patient or skin area, such as on the neck or around the eyes. In Malaysia, people use croton oil in lamps and in soap.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’huile de croton est une source naturelle de phorbol, d’esters de phorbol et de glycérides d’acides gras saturés. Les graines de croton sont parfois appliquées directement sur la peau en cas de douleurs musculaires et articulaires. L’huile de croton est aujourd’hui principalement utilisée comme ingrédient actif dans les peelings du visage à base de phénol. Les dermatologues, les chirurgiens plastiques et autres praticiens peuvent varier la quantité d’huile de croton dans le peeling pour personnaliser le traitement en fonction du patient ou d’une zone de peau particulière, comme le cou ou le contour des yeux. En Malaisie, les gens utilisent l’huile de croton dans les lampes et le savon.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme, l’éther et l’éther de pétrole. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Fournie sous forme d’extrait brut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8001-28-3
Numéro MDL MFCD00130880
Synonyme Croton resin; Oleum tiglii
Spécification
Nom chimique ou matériau Croton oil
Couleur Marron à jaune
Point d’éclair 74°C (165°F)
Odeur Pungent
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,chloroform,ether,and petroleum ether. Insoluble in water.
Forme physique Huile